Merck
W205907
Sigma-Aldrich
Amyl butyrate
≥99%
Synonim(y):
Pentylbutyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer FEMA:
2059
Nr Rady Europy:
270c
Numer MDL:
Numer Flavisa:
9.044
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41 (lit.)
tw
184-188 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Banana, pineapple, cherry, sweet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)