Merck
W204307
Sigma-Aldrich
Allyl tiglate
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer FEMA:
2043
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2183
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.493
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; green; jam
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-4-6-10-8(9)7(3)5-2/h4-5H,1,6H2,2-3H3/b7-5+
Klucz InChI
ODOZNBUSHKFCSH-FNORWQNLSA-N
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenelle L Wallace et al.
Neuron, 96(4), 883-896 (2017-10-24)
New neurons appear only in a few regions of the adult mammalian brain and become integrated into existing circuits. Little is known about the functional development of individual neurons in vivo. We examined the functional life history of adult-born granule cells