Kluczowe dokumenty
W201006
trans-Aconitic acid
≥98%, FCC
Synonim(y):
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FCC
Próba
≥98%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
cashew; meaty; musty; vegetable
ciąg SMILES
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Klucz InChI
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)