Kluczowe dokumenty
TMT00549
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6(7H)-one
About This Item
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C1NC(N(C2=C(C)C(Cl)=CC=C2)N=C3C)=C3C(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C15H11ClF3N3O/c1-7-10(16)4-3-5-11(7)22-14-13(8(2)21-22)9(15(17,18)19)6-12(23)20-14/h3-6H,1-2H3,(H,20,23)
Klucz InChI
DBHGZRACVDZLOZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)