Kluczowe dokumenty
THSX1171
ThalesNano X-Cube CatCart® catalyst cartridge system
indium, powder
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Nanotechnologiai Rt.
Opis ogólny
Wózki CatCarts nadają się do użytku wyłącznie z reaktorami Thalesnano X-Cube.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)