Kluczowe dokumenty
THSX1163
ThalesNano X-Cube CatCart® catalyst cartridge system
QuadraPure® AMPA
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Nanotechnologiai Rt.
Opis ogólny
Wózki CatCarts nadają się do użytku wyłącznie z reaktorami Thalesnano X-Cube.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)