Kluczowe dokumenty
THS06114
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
FibreCat® 2006
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Nanotechnologiai Rt.
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)