THS01511
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
10% Pd/CaCO3
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01511
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3