TEM-LC400AUCC
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 400 mesh, box of 5
Synonim(y):
KORONKOWA FOLIA WĘGLOWA - AU 400 MESH 50 U CC 5/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 5
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Koronkowa folia węglowa pokryta ciągłą warstwą ultracienkiej folii węglowej. Złota siatka, 400 mesh. Ciągła, ultracienka warstwa na folii koronkowej pozwala na uzyskanie najcieńszej folii nośnej, która nadal ma odpowiednią wytrzymałość, aby wytrzymać przygotowanie próbki. Folia (o grubości mniejszej niż 3 nm) leży w poprzek koronkowej folii węglowej wspartej siatką o oczkach 400. Rozmiar otworów w koronkowej folii różni się znacznie w zależności od partii, ale generalnie mieści się w zakresie od ¼ μm do 5 μm, co daje równoważne wsparcie dla siatki o oczkach co najmniej 6000. Materiał próbki leżący nad zakrytymi otworami może być obrazowany w TEM praktycznie bez zakłóceń ze strony podtrzymującej go folii węglowej. Produkt ten jest idealny do badania nanorurek, cząstek wirusów i innych małych cząstek stałych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)