TEM-CF400-NI-ET
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 50
rozmiar
400 mesh
Opis ogólny
Warstwa czystego węgla o grubości 20-30 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka niklowa, 400 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)