TEM-CF300AU
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA 300# ZŁOTA 25 SZT.
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
opakowanie
box of 25
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Złota siatka, 300 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)