Kluczowe dokumenty
TEM-CF200NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA 200 MESH NI 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-CF200NI50 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 50
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka niklowa, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)