TEM-CF150NI50
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA 150 MESH NI 50/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 50
rozmiar
150 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na standardowej siatce o kwadratowych oczkach. Siatka niklowa, 150 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)