Kluczowe dokumenty
TEM-71165-50
Sigma-Aldrich
Cryogenic Grid Box Handling Tool
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-71165-50 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Opis ogólny
This tool has one end which is threaded and fits into the center hole of the Cryogenic Grid Storage Box (where the screw goes in to secure the lid) for moving the box in and out of the cryogenic chamber.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)