About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.44
Beilstein:
1959066
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
bp
288 °C (lit.)
mp
49-55 °C (lit.)
gęstość
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)