Merck
SYX00438
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-[(2-N-phthalimido)ethyl]thiazole hydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
8390,00 zł
8390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
8390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
8390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
NC1=NC(CCN(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3)=O)=CS1.[H]Cl
InChI
1S/C13H11N3O2S.ClH/c14-13-15-8(7-19-13)5-6-16-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(16)18;/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15);1H
Klucz InChI
NKKRVCKYGBAIPT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)