SYNS341750
Synthware™ high vacuum oblique glass stopcock
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Synonim(y):
Synthware S341750
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S341750
wymiary otworu
4 mm
Opis ogólny
Precyzyjnie szlifowane z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolna komora próżniowa jest opróżniana przez oddzielny 2 mm otwór w korku, który nie znajduje się w linii przepływu.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)