Kluczowe dokumenty
SYNM401005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-right, Rear-left
Synonim(y):
Synthware M401005, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
4607,50 zł
4607,50 zł
Cena katalogowa4850,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4607,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
4607,50 zł
Cena katalogowa4850,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M401005
Opis ogólny
Z podwójnie ukośnymi, wysokopróżniowymi szklanymi korkami o średnicy 4 mm, precyzyjnie szlifowanymi z odpowiednimi numerami na cylindrze i korku. Dolne komory próżniowe na korku są opróżniane za pomocą oddzielnego otworu w korku w celu utrzymania korka w cylindrach korka. Belki mają średnicę 22 mm i są wyposażone w przednie prawe i tylne lewe przyłącza węży o średnicy 10 mm. Odległość między korkami wynosi 75 mm od środka do środka.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)