Kluczowe dokumenty
SYNM290004
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left-right, Rear-right
Synonim(y):
Glass vacuum manifold, High vacuum manifold, Inert gas system, Synthware M290004, vacuum manifold, vacuum unit
Wybierz wielkość
1 EA
3980,00 zł
3980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
3980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 4
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware M290004
Opis ogólny
With 4 mm double oblique, high vacuum solid glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. Beams are 22 mm O.D. with front-left-right and rear-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is75 mm center to center.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)