Kluczowe dokumenty
SYNF909100G
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F909100G, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F909100G
pojemność
100 mL
Opis ogólny
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)