Niskoprofilowa konstrukcja pozwala na ustawienie kolby pionowo na stole i zapewnia łatwy dostęp do produktu za pomocą szpatułki. Unikalny kształt kolby doskonale nadaje się do kontrolowanego odparowywania pieniących się rozpuszczalników, takich jak toluen lub ksylen, na wyparce obrotowej.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)