Kluczowe dokumenty
SYNF752475M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F752475M, szklany lejek z frędzlami
Wybierz wielkość
1 EA
396,00 zł
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
396,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F752475M
dysk śr.
24 mm
śr. filtra
24 mm
śr. zewn. płytki
75 mm
wielkość porów
10-15 μm
Opis ogólny
Średnica zewnętrzna tarczy wynosi 24 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)