Kluczowe dokumenty
SYNF291910
Synthware solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Synonim(y):
Synthware F291920, szklany lejek
Wybierz wielkość
1 EA
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
325,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F291910
śr. górna
100 mm
Opis ogólny
Konstrukcja lejka umożliwia dodawanie rozpuszczalników do kolumn do chromatografii flash bez naruszania warstwy żelu krzemionkowego/opakowania. Dolny koniec lejka jest zamknięty, a trzon ma szereg małych otworów, przez które odprowadzany jest rozpuszczalnik. Górna część lejka ma średnicę 90 mm i wymieniony rozmiar trzpienia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)