Merck
SYNC504400
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C504400
jacket L
400 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)