Przejdź do
SYNC378040
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 457 mm
Synonim(y):
Synthware C378040, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C378040
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 457 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC373230SYNC373225SYNC371730
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
grade
for chromatography
grade
for chromatography
grade
for chromatography
grade
for chromatography
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C378040
manufacturer/tradename
Synthware C373230
manufacturer/tradename
Synthware C373225
manufacturer/tradename
Synthware C371730
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SYNC378040-1EA04061832191324