SYNC374630
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Synonim(y):
Synthware C374630, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C374630
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
40.0 mm × 305 mm
pojemność
500 mL
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)