Merck
SYNC361725
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 254 mm
Synonim(y):
Synthware C361725, glass chromatograpy column
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C361725
I.D.
13.4 mm
L
254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SYNC361725-1EA04061832186122