Kluczowe dokumenty
SYNC361720C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Synonim(y):
Synthware C361720C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C361720C
Długość
203 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wzmocniona górna część kolumny, grubo porowaty krążek wspierający wypełnienie kolumny. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ścianki zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)