Kluczowe dokumenty
SYNC361720
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 203 mm
Synonim(y):
Synthware C361720, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C361720
śr. wewn.
13.4 mm
Długość
203 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ze wzmocnioną górną częścią. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ściany zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)