Kluczowe dokumenty
SYNC195464
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Wybierz wielkość
1 EA
896,00 zł
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
896,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS35/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C195464
śr. wewn. × dł.
40.0 mm × 457 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kuliste złącze używane z zaciskiem szczypcowym zapewnia szybkie i szczelne połączenie pod ciśnieniem do chromatografii flash. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ścianki zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)