Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C195264
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNC195264-1EA | 04061832190716 |