Kolumna ogólnego przeznaczenia posiada kurek z PTFE i górne złącze zewnętrzne. Z grubo porowatym, karbowanym dyskiem wspierającym wypełnienie kolumny. Sekcja poniżej dysku jest starannie zminimalizowana, aby zapobiec ponownemu mieszaniu się już oddzielonych składników. Wszystkie kolumny Synthware mają grube ścianki zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Ten produkt zawiera grubo karbowany dysk.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)