Kluczowe dokumenty
SYNC159190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 190 mm
Synonim(y):
Synthware C159190, szklany kondensator zachodni
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C159190
dł. osłony
190 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wąska przestrzeń pierścieniowa zapewnia dużą prędkość chłodziwa, a tym samym wysoką wydajność chłodzenia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)