Kluczowe dokumenty
SYNA462424
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A462424, adapter przeciwbryzgowy, głowica przeciwbryzgowa, pułapka na uderzenia
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A462424
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z bardzo grubo karbowaną tarczą uszczelnioną nad dolnym złączem wewnętrznym. Frytka ogranicza przedostawanie się piany do skraplacza.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)