SYNA253424
Synthware™ enlarging adapter
top joint: ST/NS 34/45, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A253424, szklany adapter łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top34/45
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A253424
Opis ogólny
Adapter powiększający Synthware™ służy do łączenia różnych standardowych rozmiarów przegubów stożkowych. Górne złącze (34/45) jest większe niż dolne złącze (24/40).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)