SYNA111420
Synthware™ modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A111420, adapter destylacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A111420
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Typ z trzema wlotami dla wielu wejść do kolby z jedną szyjką. Jedno złącze boczne jest ustawione pod kątem 45°.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)