Kluczowe dokumenty
SM2550205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Wzór liniowy:
Al
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
alumina membrane
opis
Pore geometry: trigonal arrangement
opakowanie
pkg of 5 pieces
rozmiar
20 mm × 20 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
kompatybilność
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)