Merck
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SST3025
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
producent / nazwa handlowa
SST3025
SciLabware
otwór
2.5 mm , key
ramię boczne śr. zewn. × grubość
9 mm × 1.5 mm
śr. kurka
14.5 mm
śr. górna
14 mm
Opis ogólny
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.