SLW3845/02M
Pyrex® Glass thimble
L 95 mm, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3845/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
3745/02M
SciLabware
Długość
95 mm
śr. zewn.
36 mm
dysk śr.
30 mm
wielkość porów
grade 1 porosity
Opis ogólny
- Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
- Highly resistant to chemical attack
- Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)