SLW3770/06
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
30 mL, disc diam. 20 mm, pore size grade 3
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3770/06
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3770/06
SciLabware
Wysokość
160 mm
śr. zewn. obudowy
24 mm
pojemność
30 mL
30 mL
dysk śr.
20 mm
śr. filtra
20 mm
wielkość porów
grade 3
Opis ogólny
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
- Idealne do filtrowania osadów
- Krążki spiekane serii 3770 o średnicy 20 mm
- Seria 3760 Dyski spiekane o średnicy 30 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)