Kluczowe dokumenty
SLW3760/04
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 2
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3760/04
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3760/04
SciLabware
Wysokość
300 mm
śr. zewn. obudowy
34 mm
pojemność
130 mL
130 mL
dysk śr.
30 mm
wielkość porów
grade 2
Opis ogólny
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)