Kluczowe dokumenty
SLW3760/02
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 1
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3760/02
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3760/02
SciLabware
Wysokość
300 mm
śr. zewn. obudowy
34 mm
pojemność
130 mL
130 mL
dysk śr.
30 mm
śr. filtra
30 mm
wielkość porów
grade 1
Opis ogólny
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Idealne do filtrowania osadów
  • Krążki spiekane serii 3770 o średnicy 20 mm
  • Seria 3760 Dyski spiekane o średnicy 30 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)