Kluczowe dokumenty
SLW3211/10MP
Pyrex® Measuring cylinder, class B, white graduations, with polyethylene stopper
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3211/10MP
Wybierz wielkość
2 EA
402,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
402,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
hexagonal base
polyethylene stopper
white graduation
Połączenie
joint 24/29
Właściwości
graduations 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
3211/10MP
SciLabware
Wysokość
291 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Dostarczany z wymiennym korkiem z polietylenu
  • Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności w ciemnych roztworach
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
  • Solidna sześciokątna stopka
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami klasy B
  • Z solidną sześciokątną stopką
  • Podziałka pokryta białą emalią dla lepszej widoczności w ciemnych roztworach
  • Dostarczany z wymiennym korkiem z polietylenu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)