Kluczowe dokumenty
SLW3152/12A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3152/12A
Wybierz wielkość
828,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
828,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3152/12A
wys. całkowita
170 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
- Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego z bursztynową powłoką na powierzchniach zewnętrznych w celu ułatwienia stosowania z roztworami wrażliwymi na światło
- Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
Cechy i korzyści
- Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
- Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN
- Z bursztynową powłoką na powierzchniach zewnętrznych ułatwiającą stosowanie z roztworami wrażliwymi na światło
- Napisy wykonane białą emalią
- Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
- Certyfikat partii dostępny do pobrania online.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)