Kluczowe dokumenty
SLW3050/13M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 50 mm, porosity grade 3
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3050/13M
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiały
Pyrex membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
grade 3
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3050/13M
Średnica
50 mm
średnica nominalna
50 mm
wielkość porów
grade 3 porosity
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4793
  • Do użytku przez dmuchaczy szkła konstruujących specjalne urządzenia
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego odporność na ciepło i korozję chemiczną
  • Ścisła kontrola wielkości porów
  • Dokładne i spójne wymiary tarczy
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapewniająca pełną próżnię
  • Wygodne opakowanie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)