SLW1593/04D
Replacement cover for Pyrex® Vacuum desiccator
for 150 mm plate size desiccator, joint: 24/29
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1593/04D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint flange24/29
joint: 24/29
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
1593/04D
SciLabware
rozmiar kołnierza
170 mm
Opis ogólny
Szklany eksykator próżniowy - pokrywa zapasowa/zamienna
- Zaprojektowany do użytku w próżni
- Wytrzymała konstrukcja ze szkła borokrzemowego
- Szlifowane szklane kołnierze
- Pokrywa posiada gniazdo 24/29 do podłączenia zaworów odcinających eksykatora
Cechy i korzyści
- Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
- Wytrzymała konstrukcja zaprojektowana do użytku w próżni
- Szlifowane szklane kołnierze
- Pokrywa posiada gniazdo 24/29 do podłączenia zaworów odcinających eksykatora
- Do wyboru 2 rozmiary - do płyt o średnicy 150 mm lub 200 mm
- Płyty są umieszczone na wewnętrznej półce w podstawie
- Metalowa płyta perforowana i kurek Rotaflo® ze szkła/PTFE są dostępne i należy je zamawiać oddzielnie.
- Kompletne eksykatory składają się z podstawy i pokrywy.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)