Merck
SLW1450/14D
Pyrex® Evaporating dish
600 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1450/14D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
VB.02
Materiały
borosilicate glass
flat base
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1450/14D
Wysokość
80 mm
Średnica
140 mm
śr. naczynia
140 mm
pojemność
600 mL
Opis ogólny
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.