Kluczowe dokumenty
SLW1140/18D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1140/18D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
joint neckWIDE-MOUTH
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1140/18D
Wysokość
275 mm
śr. zewn. obudowy
153 mm
pojemność
2,000 mL
śr. wewn. szyjki
66 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN ISO 24450
  • Wzór Erlenmeyera
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Doskonała wydajność termiczna
  • Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
  • Z podziałką pojemności
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN ISO 24450
  • Wzór Erlenmeyera
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 1550
  • Doskonała wydajność termiczna
  • Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
  • Z podziałką pojemności
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Rozmiar 2000 ml jest uzupełnieniem zakresu ISO
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)