Kluczowe dokumenty
SLW1137/10M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1137/10M
Wybierz wielkość
1 EA
324,00 zł
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
324,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neck SVL 42
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1137/10M
śr. zewn. obudowy
131 mm
rozmiar korka
42
pojemność
1,000 mL
wys. kolby
210 mm
Opis ogólny
  • Idealne do przechowywania próbek kultur i mediów
  • Zakrętki PBT z tarczą uszczelniającą z PTFE
  • Wzór Erlenmeyera
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex® zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną
  • Podziałka i miejsce znakowania pokryte białą emalią
  • Podziałka do pełnej pojemności
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)