SLW1070/42D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
20000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1070/42D
Wybierz wielkość
2454,40 zł
Cena katalogowa2600,00 złZaoszczędź 6%Wybierz wielkość
About This Item
2454,40 zł
Cena katalogowa2600,00 złZaoszczędź 6%Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Właściwości
narrow neck
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
1070/42D
SciLabware
Wysokość
558 mm
średnica obudowy
341 mm
pojemność
20,000 mL
20000 mL
20000 mL
śr. wewn. szyjki
60 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą DIN ISO 1773
- Płaska podstawa do stawiania na stołach, płytach grzewczych itp.
- Wykonane ze szkła Pyrex® zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny
- Doskonała odporność chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
- Z białą emalią do znakowania
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą DIN ISO 1773
- Płaska podstawa do stawiania na stołach, płytach grzewczych itp.
- Wykonane ze szkła 1550 zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny
- Doskonała odporność chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
- Z białą emalią do znakowania
- Kolby o pojemności 12000 ml i 20000 ml są uzupełnieniem serii ISO
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)